Di-tert-butyl malonate ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilizácia:
Stabilised with potassium carbonate
A12774.09
A12774.18
A12774.30
A12774.09EA
67.79
EUR
A12774.09
A12774.18
A12774.30
Di-tert-butyl malonate ≥98% stabilised
Di-tert-butyl malonate
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 541-16-2
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: -6°
Boiling Point: 65-67°/1mm
Beilstein Reference: 1781766
Merck Reference: 14,3034
MDL No.: MFCD00008810
Vzorec:
C₁₁H₂₀O₄ Mw: 216.28 g/mol Teplota varu: 65…67 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: –6 °C Hustota: 0.965 Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008810 Číslo CAS: 541-16-2 EINECS: 208-769-6 Merck Index: 14,3034 |