Tlačiť
Di-tert-butyl malonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
406620100 406620500
ACRO406620100EA 72.5 EUR
ACRO406620100 ACRO406620500
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Vzorec: C₁₁H₂₀O₄
Mw: 216.28 g/mol
Teplota varu: 110…111 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 0.966 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008810
Číslo CAS: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %