Tlačiť
tert-Butyl methyl malonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: tert.-Butyl methyl malonate
339390050 339390250
ACRO339390050EA 52.87 EUR
ACRO339390050 ACRO339390250
tert-Butyl methyl malonate 95%
tert-Butyl methyl malonate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Mw: 174.19 g/mol
Teplota varu: 80 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1.03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042856
Číslo CAS: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %