Tlačiť
2-Hydroxycyclohexanone dimer, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H24402-25G H24402-5G
SIALH24402-25GEA 350.98 EUR
SIALH24402-25G SIALH24402-5G
2-Hydroxycyclohexanone dimer, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Číslo MDL: MFCD00151157
Číslo CAS: 30282-14-5
OSN: 1325
ADR: 4.1,III