2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19436.03
A19436.06
A19436.03EA
20.66
EUR
A19436.03
A19436.06
2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98%
2,4,6-Tribromoresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 2437-49-2
Molecular Formula: C6H3Br3O2
Formula Weight: 346.82
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00009717
Vzorec:
C₆H₃Br₃O₂ Mw: 346.82 g/mol Teplota tavenia: 114…116 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009717 Číslo CAS: 2437-49-2 EINECS: 219-442-2 |