Tlačiť
2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19436.03 A19436.06
A19436.03EA 20.66 EUR
A19436.03 A19436.06
2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98%
2,4,6-Tribromoresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 2437-49-2 Molecular Formula: C6H3Br3O2 Formula Weight: 346.82 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00009717
Vzorec: C₆H₃Br₃O₂
Mw: 346.82 g/mol
Teplota tavenia: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009717
Číslo CAS: 2437-49-2
EINECS: 219-442-2