Tlačiť
Sodium-4-hydroxymercuriobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
55540-25G 55540-5G
SIAL55540-25GEA 533.89 EUR
SIAL55540-25G SIAL55540-5G
Sodium-4-hydroxymercuriobenzoate, Sigma-Aldrich®
Sodium-4-hydroxymercuriobenzoate
Vzorec: C₇H₅HgNaO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 138-85-2
EINECS: 205-340-5
OSN: 2025
ADR: 6.1,III