Tlačiť
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
347647-25G 347647-5G
SIAL347647-25GEA 194.54 EUR
SIAL347647-25G SIAL347647-5G
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Číslo MDL: MFCD00068241
Číslo CAS: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9