2-Amino-5-bromopyrazine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-bromopyrazin-2-amine
H27465.03
H27465.06
H27465.03EA
186.12
EUR
H27465.03
H27465.06
2-Amino-5-bromopyrazine 97%
2-Amino-5-bromopyrazine
Purity: 97%
CAS No.: 59489-71-3
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 113-117°
MDL No.: MFCD00235015
Vzorec:
C₄H₄BrN₃ Teplota tavenia: 113…117 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00235015 Číslo CAS: 59489-71-3 |