Tlačiť
Chromium (III) sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
342432-100G 342432-500G
SIAL342432-100GEA 180.25 EUR
SIAL342432-100G SIAL342432-500G
Chromium (III) sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Chromium (III) sulphate hydrate
Vzorec: Cr₂O₁₂S₃·H₂O
Mw: 392.17 g/mol (anhy)
Číslo MDL: MFCD00150215
Číslo CAS: 15244-38-9
EINECS: 233-253-2