Methyltributylammonium chloride ≥75% Aliquat 175
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tributylmethylammonium chloride, N,N-Dibutyl-N-methylbutan-1-aminium chloride
L18019.36
L18019.22
L18019.36EA
87.85
EUR
L18019.36
L18019.22
Methyltributylammonium chloride ≥75% Aliquat 175
Methyltributylammonium chloride
CAS No.: 56375-79-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3NCH3Cl
Formula Weight: 235.84
Melting Point: -33°
Boiling Point: 84-85°/101mm
Beilstein Reference: 6300212
Vzorec:
C₁₃H₃₀ClN Teplota varu: 84…85 °C (101 mmHg) Teplota tavenia: –33 °C Hustota: 0,964 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011847 Číslo CAS: 56375-79-2 EINECS: 260-135-8 |