Tlačiť
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate 0.5 M in HPLC grade water for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
420170250 420175000 420171000
ACRO420170250EA 75.41 EUR
ACRO420170250 ACRO420175000 ACRO420171000
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate 0.5 M in HPLC grade water for HPLC
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
Vzorec: C₁₆H₃₈NO₄P
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064526
Číslo CAS: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
UV at 300 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 0.48 to 0.52 M