Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ≥70% (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
A13292.0B
A13292.18
A13292.30
A13292.0BEA
338.95
EUR
A13292.0B
A13292.18
A13292.30
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ≥70% (w/w)
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
CAS No.: 22722-98-1
Molecular Formula: C6H16AlNaO4
Formula Weight: 202.16
Flash Point: 4°(39°F)
Merck Reference: 14,8565
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00011631
Vzorec:
C₆H₁₆AlNaO₄ Hustota: 1,020 Teplota vzplanutia: 4 °C (39 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011631 Číslo CAS: 22722-98-1 EINECS: 245-178-2 OSN: 3399 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,8565 |