Tlačiť
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M in toluene 70% (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
187900500 187902500 187900010
ACRO187900500EA 59.77 EUR
ACRO187900500 ACRO187902500 ACRO187900010
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M in toluene 70% (w/w)
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Vzorec: C₆H₁₆AlNaO₄
Hustota: 1,036 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011631
Číslo CAS: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Comments Liquid
D-Enrichment ≥99.4 %