Tlačiť
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 188.93 EUR
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂S
Teplota tavenia: 106…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006676
Číslo CAS: 5217-47-0
EINECS: 226-010-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %