Tlačiť
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17469.06 A17469.14 A17469.22
A17469.06EA 47.33 EUR
A17469.06 A17469.14 A17469.22
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 6638-79-5 Molecular Formula: CH3ONHCH3.HCl Formula Weight: 97.55 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 3650353
Vzorec: C₂H₈ClNO
Teplota tavenia: 112…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012485
Číslo CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1