Tlačiť
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
116340050 116340250 116341000
ACRO116340050EA 50.94 EUR
ACRO116340050 ACRO116340250 ACRO116341000
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₈ClNO
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012485
Číslo CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm