Gadolinium hexaboride ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39225.03
39225.06
39225.03EA
65.78
EUR
39225.03
39225.06
Gadolinium hexaboride ≥99.5% (metals basis)
Gadolinium hexaboride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12008-06-9
Molecular Formula: GdB6
Formula Weight: 222.12
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049942
Vzorec:
B₆Gd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049942 Číslo CAS: 12008-06-9 EINECS: 234-530-0 |