Tlačiť
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12771.06 A12771.14 A12771.22
A12771.06EA 62.98 EUR
A12771.06 A12771.14 A12771.22
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Purity: 95% CAS No.: 609-09-6 Molecular Formula: C7H10O5 Formula Weight: 174.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: ca -70° Boiling Point: 208-210° Beilstein Reference: 971873 Merck Reference: 14,5913 MDL No.: MFCD00009121
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Teplota varu: 208…210 °C
Teplota tavenia: ∼–70 °C
Hustota: 1,142
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009121
Číslo CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Merck Index: 14,5913