Tlačiť
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl 2-oxomalonate
114430050 114430250
ACRO114430050EA 66.19 EUR
ACRO114430050 ACRO114430250
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Mw: 174.15 g/mol
Teplota varu: 208…210 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.142 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009121
Číslo CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %