Tlačiť
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25213.03 B25213.06 B25213.14
B25213.03EA 46.13 EUR
B25213.03 B25213.06 B25213.14
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
2-Ethyl-6-methylphenol
Purity: 97% CAS No.: 1687-64-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5310
Vzorec: C₉H₁₂O
Mw: 136.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00962292
Číslo CAS: 1687-64-5