Tlačiť
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L15615.03 L15615.06
L15615.03EA 48.13 EUR
L15615.03 L15615.06
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 40691-66-5 Molecular Formula: C15H17N.HCl Formula Weight: 247.77 Melting Point: 250-256° Beilstein Reference: 3709987
Vzorec: C₁₅H₁₈ClN
Teplota tavenia: 250…256 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008133
Číslo CAS: 40691-66-5
EINECS: 255-039-8