4-Bromophenyl octyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
A13334.14
A13334.03
A13334.14EA
512.23
EUR
A13334.14
A13334.03
4-Bromophenyl octyl ether ≥98%
4-Bromophenyl octyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 96693-05-9
Molecular Formula: C14H21BrO
Formula Weight: 285.23
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 135-137°/0.5mm
MDL No.: MFCD00043445
Vzorec:
C₁₄H₂₁BrO Teplota varu: 135…137 °C (0,5 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043445 Číslo CAS: 96693-05-9 |