Tlačiť
4-Bromophenyl octyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
A13334.14 A13334.03
A13334.14EA 512.23 EUR
A13334.14 A13334.03
4-Bromophenyl octyl ether ≥98%
4-Bromophenyl octyl ether
Purity: 98% CAS No.: 96693-05-9 Molecular Formula: C14H21BrO Formula Weight: 285.23 Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 135-137°/0.5mm MDL No.: MFCD00043445
Vzorec: C₁₄H₂₁BrO
Teplota varu: 135…137 °C (0,5 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043445
Číslo CAS: 96693-05-9