Tlačiť
Aluminium stearate, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39125.A1 39125.A7
39125.A1EA 102.69 EUR
39125.A1 39125.A7
Aluminium stearate, tech.
Aluminium stearate
CAS No.: 637-12-7 Molecular Formula: Al[CH3(CH2)16CO2]3 Formula Weight: 877.42 Physical Form: Powder Melting Point: 105-115° Merck Reference: 14,364 MDL No.: MFCD00036389
Vzorec: C₅₄H₁₀₅AlO₆
Teplota tavenia: 105…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036389
Číslo CAS: 637-12-7
EINECS: 211-279-5
Merck Index: 14,364