Tlačiť
3-(Methylthio)propionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Methylthio)propionic Acid
L12861.09 L12861.18
L12861.09EA 48.54 EUR
L12861.09 L12861.18
3-(Methylthio)propionic acid ≥98%
3-(Methylthio)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 646-01-5 Molecular Formula: C4H8O2S Formula Weight: 120.17 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4885 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 16° Boiling Point: 244-247° Beilstein Reference: 1743054 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00059635
Vzorec: C₄H₈O₂S
Teplota varu: 244…247 °C
Teplota tavenia: ∼ 16 °C
Hustota: 1,16
Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059635
Číslo CAS: 646-01-5
EINECS: 211-460-9
OSN: 3265
ADR: 8,III