Tlačiť
Ethyl-3-(methylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 3-(methylthio)propanoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W334308-100G-K W334308-1KG-K W334308-5KG-K
SIALW334308-100G-KEA 85.44 EUR
SIALW334308-100G-K SIALW334308-1KG-K SIALW334308-5KG-K
Ethyl-3-(methylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(methylthio)propionate
Vzorec: C₆H₁₂O₂S
Číslo MDL: MFCD00039900
Číslo CAS: 13327-56-5
EINECS: 236-370-7