Tlačiť
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
M-Clarity™ quality level = MQ300
N1377-1G N1377-25G N1377-5G
SIALN1377-1GEA 151.62 EUR
SIALN1377-1G SIALN1377-25G SIALN1377-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Číslo MDL: MFCD00064088
Číslo CAS: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3