Tlačiť
Methyl-α-D-glucopyranoside 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: α-D-Methylglucoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
173841000 173845000 173840025
ACRO173841000EA 47.73 EUR
ACRO173841000 ACRO173845000 ACRO173840025
Methyl-α-D-glucopyranoside 99%
Methyl-α-D-glucopyranoside
Vzorec: C₇H₁₄O₆
Teplota varu: 200 °C (,2 mmHg)
Teplota tavenia: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064086
Číslo CAS: 97-30-3
EINECS: 202-571-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.1 % (60 to 70°C)
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +156° to +161° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)