Tlačiť
Phenylglyoxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B13055-100G B13055-25G B13055-5G
SIALB13055-100GEA 596.07 EUR
SIALB13055-100G SIALB13055-25G SIALB13055-5G
Phenylglyoxylic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylglyoxylic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Číslo MDL: MFCD00002575
Číslo CAS: 611-73-4
EINECS: 210-278-7