Tlačiť
Hydroxid sodný-D 40% (w/w) in D₂O for NMR spectroscopy (D₂O 99+ atom%D)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175470500 175470100
ACRO175470500EA 193.07 EUR
ACRO175470500 ACRO175470100
Hydroxid sodný-D 40% (w/w) in D₂O for NMR spectroscopy (D₂O 99+ atom%D)
Hydroxid sodný-D
Vzorec: NaOD
Mw: 41.01 g/mol
Hustota: 1.46 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037669
Číslo CAS: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
OSN: 1824
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 40 to 42 % w/w
HPLC ≥95.0 %