Tlačiť
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
347740010 347740050
ACRO347740010EA 181.71 EUR
ACRO347740010 ACRO347740050
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Vzorec: C₂₀H₃₀Fe
Teplota tavenia: 277 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058736
Číslo CAS: 12126-50-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
NMR (1H-NMR) Consistent with structure