Tlačiť
Ethyl phenylglyoxylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl benzoylformate
M-Clarity™ quality level = MQ100
258911-25G 258911-5G
SIAL258911-25GEA 122.34 EUR
SIAL258911-25G SIAL258911-5G
Ethyl phenylglyoxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl phenylglyoxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Číslo MDL: MFCD00009120
Číslo CAS: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0