Tlačiť
Ethyl phenylglyoxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl benzoylformate
B25292.06 B25292.14 B25292.22
B25292.06EA 37.87 EUR
B25292.06 B25292.14 B25292.22
Ethyl phenylglyoxylate ≥98%
Ethyl phenylglyoxylate
Purity: 98% CAS No.: 1603-79-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 138-139°/18mm MDL No.: MFCD00009120
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota varu: 138…139 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,122
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009120
Číslo CAS: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0