Tlačiť
Ethyl phenylglyoxylate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl benzoylformate
410350050 410350250
ACRO410350050EA 34.54 EUR
ACRO410350050 ACRO410350250
Ethyl phenylglyoxylate 95%
Ethyl phenylglyoxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota varu: 138…139 °C (18 mmHg)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009120
Číslo CAS: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %