Diethyl-tert-butylmalonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L09131.06
L09131.14
L09131.06EA
183.31
EUR
L09131.06
L09131.14
Diethyl-tert-butylmalonate ≥97%
Diethyl-tert-butylmalonate
Purity: 97%
CAS No.: 759-24-0
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 102-104°/11mm
Beilstein Reference: 1781709
MDL No.: MFCD00009152
Vzorec:
C₁₁H₂₀O₄ Teplota varu: 102…104 °C (11 mmHg) Hustota: 0,978 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009152 Číslo CAS: 759-24-0 EINECS: 212-067-5 |