Tlačiť
Tripalmitin (glycerol tripalmitate), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
T5888-1G T5888-5G T5888-100MG T5888-500MG
SIALT5888-1GEA 249.9 EUR
SIALT5888-1G SIALT5888-5G SIALT5888-100MG SIALT5888-500MG
Tripalmitin (glycerol tripalmitate), Sigma-Aldrich®
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Vzorec: C₅₁H₉₈O₆
Číslo MDL: MFCD00008995
Číslo CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1