Tlačiť
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10922.06 A10922.14 A10922.03
A10922.06EA 144.81 EUR
A10922.06 A10922.14 A10922.03
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥98%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Purity: 98% CAS No.: 555-44-2 Molecular Formula: C51H98O6 Formula Weight: 807.34 Melting Point: 60-64° MDL No.: MFCD00008995
Vzorec: C₅₁H₉₈O₆
Teplota tavenia: 60…64 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00008995
Číslo CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1