Tlačiť
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
215670050 215670250 215670010
ACRO215670050EA 156.44 EUR
ACRO215670050 ACRO215670250 ACRO215670010
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Vzorec: C₅₁H₉₈O₆
Teplota varu: 315 °C
Teplota tavenia: 65…68 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00008995
Číslo CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %