Tlačiť
Hexyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W349909-1KG-K W349909-9KG-K
SIALW349909-1KG-KEA 156.44 EUR
SIALW349909-1KG-K SIALW349909-9KG-K
Hexyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Hexyl isovalerate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Číslo CAS: 10032-13-0
EINECS: 233-105-7