Tlačiť
2,6-Diethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11339.06 L11339.03 L11339.14
L11339.06EA 104.29 EUR
L11339.06 L11339.03 L11339.14
2,6-Diethylphenyl isocyanate ≥98%
2,6-Diethylphenyl isocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 20458-99-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 114-115°/1mm Beilstein Reference: 2641462 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00019912
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Mw: 175.23 g/mol
Teplota varu: 114…115 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.014
Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F)
Číslo MDL: MFCD00019912
Číslo CAS: 20458-99-5
ADR: 6.1 III