2,6-Diethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11339.06
L11339.03
L11339.14
L11339.06EA
104.29
EUR
L11339.06
L11339.03
L11339.14
2,6-Diethylphenyl isocyanate ≥98%
2,6-Diethylphenyl isocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 20458-99-5
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 114-115°/1mm
Beilstein Reference: 2641462
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00019912
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO Mw: 175.23 g/mol Teplota varu: 114…115 °C (1 mmHg) Hustota: 1.014 Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00019912 Číslo CAS: 20458-99-5 ADR: 6.1 III |