Tlačiť
Nessler reagent
Dodávateľ: Lovibond
Nebezpečí
465200 465201
LOVI465200EA 28.4 EUR
LOVI465200 LOVI465201
Nessler reagent
Nessler reagent
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00049656
Číslo CAS: 7783-33-7
OSN: 2922
ADR: 8,II