Tlačiť
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
Synonymá: IBMX
13347-100 13347-250 13347-500
CAYM13347-100EA 61.69 EUR
CAYM13347-100 CAYM13347-250 CAYM13347-500
3-Isobutyl-1-methylxanthine
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₂
Mw: 222.25
Teplota tavenia: 200…201 °C
Číslo MDL: MFCD00005584
Číslo CAS: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3