Tlačiť
Deuteriumoxid (99.90% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
84541.0500EA 2311.67 EUR
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Deuteriumoxid (99.90% D) for NMR spectroscopy
Deuteriumoxid
Vzorec: D₂O
Teplota varu: 101,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3,8 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044636
Číslo CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference