Ethylacetát ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00789.1000
1.00789.2500
1.00789.1000EA
66.99
EUR
1.00789.1000
1.00789.2500
Ethylacetát ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Ethylacetát
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ Teplota varu: 77,1 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –83 °C Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –4 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009171 Číslo CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 OSN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |