Tlačiť
VWR®, Labelling Tapes, Wafer Box Sealing
Dodávateľ: VWR Collection
817-0100EA 27.2 EUR
817-0100 817-0095 817-0059 817-0063 817-0065 817-0101 817-0096 817-0099 817-0097 817-0098 817-0152
VWR®, Labelling Tapes, Wafer Box Sealing
Pásky
Tyto pásky s polyetylenovým podkladem a akrylovým lepidlem mají nízkou tvorbu plynů a dobré odlupovací vlastnosti. Většinou se používají pro barevné kódování a těsnění wafer boxů.
  • páska pro přelepování popisků (chrání papírové štítky)
  • pro údržbu
  • pro barevné označení
Pásky jsou zpracovávány v kontrolovaném prostředí, jsou navinuty na plastové jádro a baleny do jednoho sáčku.
Délka: 32,9m
Různé barvy k dispozici.