Tlačiť
Alcohol swab
Dodávateľ: Heinz Herenz
HERE1131897EA 125.89 EUR
HERE1131897
Alcohol swab
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
70% isopropyl alcohol non-sterile swabs for cleaning applications.
Unfolded size of the swab is approximately 60×30 mm.
Balenie: Individual – 100 pieces per box.