(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
p-Mentha-6,8-dien-2-ol, (5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenol
B20636.09
B20636.18
B20636.30
B20636.09EA
84.64
EUR
B20636.09
B20636.18
B20636.30
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers) ≥97%
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers)
Purity: 97%
CAS No.: 99-48-9
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 98°(209°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 6269416
MDL No.: MFCD00869995
Vzorec:
C₁₀H₁₆O Teplota varu: 227 °C Hustota: 0,96 Teplota vzplanutia: 98 °C (209 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00869995 Číslo CAS: 99-48-9 EINECS: 202-757-4 |