Tlačiť
Calcein
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
410630050 410630250
ACRO410630050EA 184.52 EUR
ACRO410630050 ACRO410630250
Calcein
Calcein
Vzorec: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005049
Číslo CAS: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (for Ca determination) Passes test