Phthalazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Benzo[d]pyridazine
A12270.06
A12270.14
A12270.06EA
67.39
EUR
A12270.06
A12270.14
Phthalazine ≥98%
Phthalazine
Purity: 98%
CAS No.: 253-52-1
Molecular Formula: C8H6N2
Formula Weight: 130.15
Melting Point: 89-92°
Boiling Point: 317°
Merck Reference: 14,7370
MDL No.: MFCD00006908
Vzorec:
C₈H₆N₂ Teplota varu: 317 °C Teplota tavenia: 89…92 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006908 Číslo CAS: 253-52-1 EINECS: 205-963-2 Merck Index: 14,7370 |