Tlačiť
Luminol (3-Aminophthalhydrazide), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8511-25G A8511-5G
SIALA8511-25GEA 523.87 EUR
SIALA8511-25G SIALA8511-5G
Luminol (3-Aminophthalhydrazide), Sigma-Aldrich®
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Číslo MDL: MFCD00006890
Číslo CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4