Tlačiť
Luminol (3-Aminophthalhydrazide), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
123072-2.5G 123072-25G 123072-5G
SIAL123072-2.5GEA 92.26 EUR
SIAL123072-2.5G SIAL123072-25G SIAL123072-5G
Luminol (3-Aminophthalhydrazide), Sigma-Aldrich®
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Číslo MDL: MFCD00006890
Číslo CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4